Learn More
Granulated Agar, Fisher BioReagents
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
111.00€ - 935.00€
Specifica
Forma | Granulated Powder |
---|---|
Product Type | Agar |
Da utilizzare con (applicazione) | Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15480665
|
Fisher BioReagents
BP9744-5 |
5 kg | Poly Pail |
935.00€
5kg |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15450665
|
Fisher BioReagents
BP9744-500 |
500 g | Poly Bottle |
111.00€
500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15470665
|
Fisher BioReagents
BP9744-2 |
2 kg | Poly Pail |
392.00€
2kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Granulated agar media CAS:[9002-18-0]
- Store at room temperature
Specifica
Granulated Powder | |
Agar | |
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Agar, Granulated