Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Codice prodotto. 10061413
Click to view available options
N. di bande:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Da utilizzare con (applicazione):
Clone Identification
Fast run times, small size DNA
General purpose, extra large size
General purpose, large digested DNA
General purpose, small size DNA
General purpose, wide size range
Large size PCR or cloning
PCR size confirmation
Quick check of PCR or Enzyme digestion
Small and large cloning
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10061413
Marca: Fisher BioReagents™ BP2573100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Product Type DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Forma Liquid
Formulazione Premixed with loading dye
Da utilizzare con (applicazione) General purpose, small size DNA
N. di bande 10
Quantità 100 Lanes
Requisiti di stoccaggio Stable at room temperature for two years.
Sufficiente per 100 Lanes