Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2575-100
Codice prodotto. 10306943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless
Liquid
For clone Identification
100 Lanes
100 Lanes
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Premixed with loading dye
14
Stable at room temperature for two years.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • exACTGene Molecular Weight DNA Ladders