Learn More
Fisher BioReagents™ LB Agar, Lennox (Granulated)
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
85.50€ - 326.00€
Specifica
Forma Granulated Powder
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15400675
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9745-2
2 kg Poly Pail Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15490665
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9745-500
500 g Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Granulated LB Agar, Lennox media
  • CAS: [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
  • Store at room temperature
Specifica
Specifica
Granulated Powder
Agar
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • LB Agar, (Lennox L Agar), Granulated