Learn More
Fisher BioReagents™ Additivi per terreni microbiologici: Estratto di lievito
Codice prodotto. 10255153
Click to view available options
Quantità:
100 g
500g
2000 g
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 10255153
Marca: Fisher BioReagents™ BP1422100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Additive for preparing bacterial nutrient media
Porzione idrosolubile di lievito fresco autolizzato utilizzato in terreni di coltura batteriologica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Dehydrated
Grado Genetica molecolare
Tipo di media Estratto di lievito
Product Type Microbiology Media
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g