Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Suitable for determining the size of DNA fragments
75.56€ - 150.00€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Product Type | DNA Molecular Weight Marker/Ladder |
Da utilizzare con (applicazione) | Determining the size of DNA fragment |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10428543
|
Fisher BioReagents™
BP2551-50 |
100 bp DNA Ladder | Liquid | 50 μg | N/A | ||||
11483084
|
Fisher BioReagents™
BP2554-25 |
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest | Lyophilized | 25 μg | N/A | ||||
10523325
|
Fisher BioReagents™
BP2553100 |
Kilobase DNA Marker | Liquid | 50 μg | N/A | ||||
11468473
|
Fisher BioReagents™
BP2558-10 |
PhiX-174 RF DNAHae III Digest | Liquid | 10 μg | N/A | ||||
Descrizione
- Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
- DNase-, RNase-, and protease-free
Specifica
Colorless | |
DNA Molecular Weight Marker/Ladder | |
Determining the size of DNA fragment |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100 Base - Pair Ladder