Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2560-4
Codice prodotto. 10658973
  • 117.00€ / 400µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Functionally tested in PCR
  • Can be used in dideoxy sequencing, mutagenesis, and cDNA synthesis applications
  • DNase-, RNase-, and protease-free
  • PCR dNTP Mix is a solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP
  • dNTP Set contains one tube each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (4 tubes/set)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
579.2
100 mM
400 μL
Dideoxy sequencing, mutagenesis and cDNA synthesis
7 to 7.5
dATP
>98%
Colorless
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate, sodium salt