Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Click to view available options
Quantità:
100 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. |
| Forma | Powder |
| Grado | Genetica molecolare |
| Tipo di media | NZY Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Tipo di imballaggio | Poly Pail |
| Quantità | 10 kg |