Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Codice prodotto. 10122913
Click to view available options
Quantità:
100 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
Codice prodotto. 10122913
Marca: Fisher BioReagents™ BP2465100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Content And Storage Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area.
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media NZY Broth
Product Type Microbiology Media
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g