Learn More
Fisher BioReagents™ Peptone (Granulated)
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9725-500
Codice prodotto. 11375982
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic hydrolysis of animal tissue
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
  • CAS: 73049-73-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Granulated Powder
Peptone
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5%
500 g
Molecular genetics
Peptone
Poly Bottle