Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, Powder / Flakes, Fisher BioReagents™
Used as a solidifying agent for culture media.
82.70€ - 302.00€
Specifica
Grado Molecular genetics
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Used for a solidifying agent for culture media
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10153193
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP1423-2
2000 g Poly Pail
302.00€
2kg
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10572775
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP1423-500
500 g Poly Bottle
82.70€
500g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used as a solidifying agent for culture media
  • Used as a solidfying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes for cell culture applications
  • Functionally tested for promotion of growth of E. coli and S. aureus
  • Typical concentration is 1.5% agar (15g/L) in water
  • CAS: 9002-18-0
  • Molecular Weight: 336.337 g/mol
  • Chemical Formula: C14H24O9
Specifica
Specifica
Molecular genetics
Agar
Used for a solidifying agent for culture media