Learn More
Fisher BioReagents™ Yeast Extract (Granulated)
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
94.20€ - 350.00€
Specifica
Forma Dehydrated
Tipo di media Estratto di lievito
Include Vitamin B complex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Tipo di media Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Tipo di media Prezzo Quantità e disponibilità  
11385992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9727-500
500 g Poly Bottle Estratto di lievito
94.20€
500g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11365992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9727-2
2000 g Poly Bottle Estratto di lievito
350.00€
2kg
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
  • Water-soluble portion of autolyzed yeast containing vitamin B complex
  • Used in preparing microbiological culture media
  • CAS: 8013-01-2
Specifica
Specifica
Dehydrated
Estratto di lievito
Vitamin B complex
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Yeast Extract