Learn More
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore palmare 150 e 850, sonde in acciaio inossidabile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di parte inferiore:
A zig zag
A zig zag - Ampia finestra
Piatta
Sawtooth
Intervallo volume (sistema metrico):
1.5 to 100 mL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.25 a 30 ml
Da 1.5 a 100 ml
Diametro sonda (sistema metrico):
5 mm
7 mm
10 mm
10 mm
Dimensione particelle:
Corso
Fine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fornisce flessibilità all'utente finale per l’elaborazione dei campioni
- Progettato per garantire una lunga durata e facile da smontare per la pulizia
- Il design dello statore consente il passaggio dei campioni da fini a medi attraverso le finestre di elaborazione
- Viene fornito con cuscinetti superiori e inferiori in PTFE
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Product Type | Sonda |
| Dimensione particelle | Corso |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 0.25 a 30 ml |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 7 mm |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 4.5 in |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 115 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo di parte inferiore | A zig zag - Ampia finestra |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatori 850 |