Learn More
Fisherbrand™ 850 Homogenizer Accessory, Generator Probe
Stainless-steel generator probe; Fisher Scientific™ 850 Homogenizer Accessory, Generator Probe is compatible with Fisher Scientific 850 Homogenizers.
1035.00€ - 1280.00€
Specifica
Product Type | Probe |
---|---|
Lunghezza sonda (sistema metrico) | 195 mm |
Materiale | 316 Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher Scientific 850 Homogenizer |
Allerta:
Warning: Stainles Steel bearings cannot be autoclaved.
Includes: Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Tipo di parte inferiore | Diametro sonda (sistema metrico) | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Tipo di parte inferiore | Diametro sonda (sistema metrico) | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15515829
|
Fisherbrand™
15515829 |
Fine | Sawtooth | 20 mm | 195 mm |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15525829
|
Fisherbrand™
15525829 |
Coarse | Sawtooth, wide window | 20 mm | 195 mm |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15535829
|
Fisherbrand™
15535829 |
Fine | Flat | 35 mm | 195 mm |
1280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15545829
|
Fisherbrand™
15545829 |
Coarse | Flat, wide window | 35 mm | 195 mm |
1280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Comes with PTFE upper and lower bearings
- Entire probe can be autoclaved
- Easily disassembled for cleaning
Saw Tooth Generator Probe:
- Add extra cutting action and stator design allows fine to medium samples to pass through processing windows
Specifica
Probe | |
195 mm | |
316 Stainless Steel | |
Fisher Scientific 850 Homogenizer |