Learn More
Fisherbrand™ Kit pHmetro portatile accumet™ AP115
Misurazioni accurate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Marca: Fisherbrand™ 01X541901
Includes: Misuratore, elettrodo combinato per pH/ATC accumet 13-620-AP50A ricaricabile, soluzione di riempimento, custodia rigida per il trasporto, flaconi per campioni, pacchetti per la calibrazione del pH, batteria da 9 V e manuale.
Descrizione
Accurate measurements any time, anywhere
Per l'uso in ambienti interni ed esterni. Versatilità e resistenza adatte alle applicazioni più complesse. I tasti a sfioramento e la comoda impugnatura rendono estremamente agevole l'utilizzo con una sola mano. Design compatto, talmente piccolo da poter entrare nella tasca di una camicia, eppure efficiente per qualsiasi laboratorio. Il kit include un elettrodo per pH/ATC accumet infrangibile e ricaricabile, per risposta rapida e massima durata.
Il misuratore per pH/mV/temperatura AP115 offre tutte le caratteristiche del misuratore AP110 e, in aggiunta:
- risoluzione di 0.001 pH
- Visualizzazione di data/ora per rispondere ai requisiti GLP
Il prodotto rientra in un contratto GSA o VA Fisher Scientific. Se si sta consultando questa pagina come utente non registrato, il prezzo visualizzato è il prezzo di listino. Per consultare il prezzo da contratto GSA o VA, accedere utilizzando il numero di account o registrarsi contattando uno dei nostri team di assistenza clienti. È inoltre possibile consultare il prezzo da contratto cercando la voce in GSA Advantage. Per eseguire un ordine, contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific.
Specifica
Meter, Accumet™ combination refillable pH/ATC electrode 13-620-AP50A, refill solution, hard carrying case, sample bottles, pH calibration packets, 9V battery and manual | |
-2 to 20 | |
0 to ±2000 | |
LCD | |
3 Years | |
0.001pH | |
AP115 Portable pH Meter Kit |
pH, mV, Temperature | |
0.001 | |
-5°C to +100°C | |
GLP | |
Multiple | |
-2 to 20 pH |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry