Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body pH/ATC Double-Junction Combination Electrodes: Mercury-Free
Codice prodotto. 11500074 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC/0.25 in. Phone ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/Mini-Phone ATC-WP
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11500074
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine the convenience of a combination electrode with built-in ATC probe
  • Three-in-one construction for convenient testing of small samples using a single probe
  • Gel-filled reference cell and Fisher Scientific™ universal glass membrane recessed in end for rapid, reproducible response
  • Rapid pH testing in the field or with difficult samples
  • Dual junctions provide fast response and long life anywhere junction clogging may be a problem
  • Inner chamber houses reference element with gelled KCl and AgCl; outer chamber contains KCl only
  • Permanently gel filled
Epoxy Body Model 13-620-111 with BNC/Mini-phone Connectors
  • For accumet Excel (XL) and accumet Research (AR) Series
  • For accumet Basic Series AB15, AB15 Plus
  • For discontinued accumet 1000 portable
  • For discontinued accumet BASIC models
Epoxy Body Model 13-620-112 with BNC/0.25 in. Phone Connectors
  • For discontinued accumet benchtop Models 50, 25, 20, 15, 10, 5 and 30
  • Epoxy Body Model 13-620-AP52 with BNC/Mini-phone Waterproof Connector
    • For use with accumet AP61, AP62, AP63 portable meters
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Purple
    Tipi di connettore BNC/Mini-Phone ATC
    Giunzione Doppio
    Materiale Epoxy
    Intervallo di pH 0 to 14
    Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +80°C
    Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
    Tipo di soluzione di riempimento Gel
    Da utilizzare con (applicazione) Field, Process Monitoring, Rugged Use
    Da utilizzare con (apparecchiatura) AB15/15plus, XL, AR Series 15, 20, 25, 50 and 60 benchtop meters; disc. 1000, BASIC
    Riferimento interno Ag/AgCl
    Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 176°F
    Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +80°C
    Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
    Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 106 mm
    Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.10 m
    Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
    Diametro (sistema metrico) 10 mm