Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Biomedical, Tris
Giunzione:
Sleeve
Requisiti di stoccaggio:
Packed dry (without electrolyte)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard-size glass body
- Contains mercury
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Pin |
| Giunzione | Sleeve |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -5°C to +80°C |
| Tipo di soluzione di riempimento | Mercury |
| Da utilizzare con (applicazione) | Biomedical, Tris |
| Riferimento interno | Hg/Hg2Cl2 (Calomel) |
| Elettrolita di riferimento | Calomel |
| Requisiti di stoccaggio | Packed dry (without electrolyte) |
| Vedi altri risultati |