Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Codice prodotto. p-2903281 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Biomedical, Tris
Giunzione:
Sleeve
Requisiti di stoccaggio:
Packed dry (without electrolyte)
Dimensione della confezione:
Pezzo
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 11523975
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
  • Standard-size glass body
  • Contains mercury
  • -5° to +80°C
  • 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Pin
Giunzione Sleeve
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +80°C
Tipo di soluzione di riempimento Mercury
Da utilizzare con (applicazione) Biomedical, Tris
Riferimento interno Hg/Hg2Cl2 (Calomel)
Elettrolita di riferimento Calomel
Requisiti di stoccaggio Packed dry (without electrolyte)
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 176°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 80°C Max.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 76.2 cm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 1 cm
Diametro (sistema metrico) tappo 1.6 cm