Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Mercury-free Conductivity Probes: Two Cell
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
0.1 cm-1
1 cm-1
10 cm-1
Intervalli di misurazione:
0.5 to 200 μS/cm
10 to 2000 μS/cm
1000 to 200,000 μS/cm
Materiale:
Epoxy
Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Two-cell types with glass or epoxy bodies
- Dual pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.1 cm-1 |
| Tipi di connettore | 2-pin |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meter |
| Tipo | Conductivity Probe |
| Materiale | Glass |
| Intervalli di misurazione | 0.5 to 200 μS/cm |
| Metodo di stoccaggio | Immersed in deionized water |
| Sonda | 2 Cell Conductivity |