Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH combinati a bulbo resistente accuTupH™ - Senza mercurio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Giunzione:
Doppio
Singolo
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl satura
Liquid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
pH combination electrode for lab use and precise Q.C. measurements with a response time of under 10 seconds.
- pH combination electrode
- Single junction
- Temperature range: 80-100°C
- pH range: 0-14
- Response time under 10 seconds.
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | U.S. Standard/Pin |
| Giunzione | Singolo |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Tipo di soluzione di riempimento | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Intervallo mV | ± |
| Vedi altri risultati |