Learn More
Fisherbrand™ Agitatori ad asta analogici pneumatici
Agitatori a velocità variabile e antideflagranti ideali per miscelare in modo sicuro tutti i tipi di solventi, smalti e sostanze chimiche volatili senza la possibilità di accensione a innesco.
Marca: Fisherbrand™ 37020-9016
Includes:
- Asta di supporto con diametro di 9/16 poll. x 10 poll.
- Flessibile aria da quattro piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione dell'aria
Descrizione
- La valvola a spillo consente di variare la velocità di miscelazione
- Uno speciale silenziatore garantisce un funzionamento più silenzioso
- I modelli reversibili sono dotati di motori che possono essere impostati per ruotare in entrambe le direzioni collegando la linea di mandata dell'aria alla porta destra per la rotazione in senso antiorario o alla porta sinistra per la rotazione in senso orario
- Utilizzabile con sostanze chimiche infiammabili per una miscelazione a prova di esplosione
Order Info
Albero, elica, supporto e morsetto disponibili separatamente
Specifica
1200 giri/min | |
0.37 in | |
0.3 | |
Asta di supporto con diametro 10 L x 0.56 pollici, tubo flessibile ad aria da 4 piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione aria | |
203 | |
6 libbre |
20 l | |
0.95 cm | |
Miscelazione sicura di tutti i tipi di solventi, lacche e sostanze chimiche volatili | |
Da 30 a 80 psi | |
10,000 mPas | |
2.7 kg |