Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Foldup Cart
Codice prodotto. 11754406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
150 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11754406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Three bungee cords.
Fisherbrand Aluminum Foldup Cart lets you move heavy lab equipment, chemicals, drums, and cases of glassware with ease.
Fisherbrand Aluminum Foldup Cart lets you move heavy lab equipment, chemicals, drums, and cases of glassware with ease.
  • Load capacity: 330 lb. (150kg)
  • Sturdy aluminum alloy construction with telescoping platform for longer loads
  • Folds up to briefcase size for easy storage or transport
  • Rolls easily on large, solid rubber wheels
  • Handle adjusts to two heights: 27 and 30 in. (69 and 76cm)
  • Rubber bumpers on all four corners protect walls from accidental scuffs
Order Info
Weight: 20 lb. (9kg)
Specifica
Tipo Fold-up Cart
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 330 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 150 kg
Materiale Aluminum Alloy
Da utilizzare con (applicazione) To moves heavy lab chemicals, drums and cases of Glassware with ease
Include Three bungee cords, solid Rubber wheels and bumpers
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 41 cm