Learn More
Fisherbrand™ Spazzola antistatica con manico Static-Away™
19.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Anti-Static Static-Away™ Handle Brushes designed with the softest hairs available to prevent scratching.
- Remove static charges as they brush
- Conductive composite handle
- Long handles allow access to difficult places
- Eliminate the possibility of a hand touching
- Weight: <1 oz. (28.3 g)
Specifica
Spazzola antistatica | |
Anti-static | |
3 in. | |
7.62 cm | |
0.5 once |
Soft | |
Ideale per la pulizia di bilance, cuvette, vetrini per microscopia, gruppo ottico e schermi di strumenti/computer, progettata con le setole più morbide per non graffiare le superfici | |
6 in. | |
15.24 cm | |
14.17 g |