Learn More
Fisherbrand™ Dial Benchtop Timers
Selecting time winds timer
Marca: Fisherbrand™ 1004
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Scelta tra due timer da banco Fisher Scientific™ a quadrante. La selezione del tempo determina l'avvolgimento del timer.
06-659
- Display: grandi contrassegni per una facile lettura; il puntatore indica il tempo rimanente
- Diametro quadrante: 2°pollici (5°cm)
- Dimensioni: 2.75L × 2.75P × 2°pollici A (7 x 7 x 5°cm)
- Involucro bianco in piano o in posizione verticale
- Display: numeri blu facilmente leggibili
- Diametro quadrante: 2.75°pollici (7°cm) di diametro
- Involucro grigio
Specifica
Timer compatto | |
Durata squillo di 5 sec. | |
2 min. | |
2.75 in. | |
2.75 in. | |
2 in. | |
2 in. | |
0.37 once |
Da 1 a 120 min. | |
0.99 | |
2.75 x 2.75 x 2 in. (6.98 x 6.98 x 5.08 cm) | |
6.98 cm | |
6.98 cm | |
5.08 cm | |
5.08 cm | |
10.48 g |