Learn More
Fisherbrand™ Timer con quadrante da banco
Codice prodotto. 11789805 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
60 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11789805
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selecting time winds timer
Scelta tra due timer da banco Fisher Scientific™ a quadrante. La selezione del tempo determina l'avvolgimento del timer.
06-659
  • Display: grandi contrassegni per una facile lettura; il puntatore indica il tempo rimanente
  • Diametro quadrante: 2°pollici (5°cm)
  • Dimensioni: 2.75L × 2.75P × 2°pollici A (7 x 7 x 5°cm)
  • Involucro bianco in piano o in posizione verticale
06-662-10
  • Display: numeri blu facilmente leggibili
  • Diametro quadrante: 2.75°pollici (7°cm) di diametro
  • Involucro grigio
Specifica
Product Type Timer con intervalli di 60 min.
Intervallo di tempo 60 min.
Alarms Squillo a fine ciclo
Accuracy 0.01
Display Digitale
Diametro (sistema imperiale) interno 2.75 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.98 cm
Peso (sistema imperiale) 0.37 once
Peso (sistema metrico) 10.48 g