Learn More
Fisherbrand™ Contatore da polso con catena e tasto digitale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
L’LCD di facile lettura esegue fino a 99,999 conteggi e viene fornito con una batteria della durata di due anni con uso continuo. Riduce i problemi di errore associati alle apparecchiature di conteggio meccaniche.
- La custodia in plastica ABS, sigillata con un O-ring è resistente all'acqua e agli urti
- Dotato di pulsante per confermare il conteggio
- Dispone di un tasto di reset incassato “a prova di incidente”
- Diametro: 1.88 × 0.5 poll. 47 × 13 mm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Contatore digitale |
| Tipo di display | LCD |
| Testo visualizzato | 99999 |
| Materiale | Plastica ABS |
| Quantità | Ciascuno |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 4.7 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conta sicura e facile |
| Vedi altri risultati |