Learn More
Fisherbrand™ Digital Thermometers with Stainless-Steel Stem and 0.375 in. LCD Screen
Easy-to-read handheld digital thermometers
29.85€ - 51.50€
Specifica
Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.15 in. |
---|---|
Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 5.25 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 16.51 cm |
Lunghezza sonda (sistema metrico) | 13.3 cm |
Risoluzione | 0.1 °C |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11739725
|
Fisherbrand™
|
DNV, ISO 17025, A2LA | ±0.3 °C |
51.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11709725
|
Fisherbrand™
|
ISO 17025, A2LA, NIST | ±1 °C |
29.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ semplici da leggere con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
- I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
- Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e per forare campioni alimentari
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
0.15 in. | |
16.51 cm | |
0.1 °C | |
6.5 in. | |
150°C | |
-50°C | |
Da -50 ° a +150 °C |
5.25 in. | |
13.3 cm | |
1 once | |
302°F | |
-58°F | |
Da -58° a +302 °F |