Learn More
Fisherbrand™ Porta-elettrodi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per gestire rapidamente più letture di pH e conduttività riducendo le rotture degli elettrodi. Il portaelettrodi Fisherbrand accetta elettrodi standard di tutte le marche; arriva a 21 in. e ruota a 360°; ideato per un movimento continuo e un funzionamento semplice.
- Con tre punti di snodo, il braccio di supporto ruota in tutte le direzioni (360°), mentre il supporto tiene l'elettrodo in posizione verticale
- Si estende a 21 in. (53 cm) dalla base zavorrata da 8 in. (20 cm) in metallo pressofuso
- Può contenere elettrodi standard in vetro, di riferimento e combinati, nonché sonde di temperatura e conducibilità
- Controbilanciamento a molla per comandi uniformi a sfioro e migliore stabilità
Specifica
Specifica
| Tipo | Supporto |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH |