Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Accessory, Rotors
For use with Frontier 5306 Mini Centrifuge
35.90€
Specifica
Tipo | Rotor |
---|---|
Velocità max | 6,000 rpm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Frontier 5306 Mini Centrifuge |
Angolo | 45° |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15896612
|
OHAUS™
30129559 |
8 x 1.5/2 mL |
35.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15806622
|
OHAUS™
30129560 |
4 x 0.2 mL PCR8 |
35.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Rotor | |
6,000 rpm | |
Frontier 5306 Mini Centrifuge | |
45° |