Learn More
Fisherbrand™ Microscopi tascabili illuminati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
30X
Da 60x a 100x
Include:
Batteria AA, custodia per il trasporto in vinile
Fermavetrini a pressione per microscopio, batteria AA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Due batterie AA
Microscopi tascabili con illuminazione Fisher Scientific™, ideali per controllo di qualità, uso su campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi clinica e osservazione di impianti. Un meccanismo esclusivo consente di ottenere una messa a fuoco regolare e stabile.
- Osservazione con ingrandimento elevato e luminosità intensa, colori reali, contrasto elevato e con messa a fuoco definita
- Involucro in plastica ABS resistente ad agenti chimici e agli urti
- Dimensioni: (L x P x A) 5.5 x 1.5 x 0.87 poll. (140 x 38 x 22mm)
- Peso 3 once (85g)
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 2.2 cm |
| Include | Batteria AA, custodia per il trasporto in vinile |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.87 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.8 cm |
| Potenza di ingrandimento | 30X |
| Da utilizzare con (applicazione) | Controllo di qualità, analisi sul campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi cliniche e studi botanici |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Accessori richiesti | Una batteria alcalina AA |
| Vedi altri risultati |