Learn More
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™
Catalog Number p-4933697
371.50 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
No. of Places:
1 blocco
2 Blocks
4 Blocks
Requisiti elettrici:
200-240V 50/60Hz (CN, UE, UK)
200/240 V, 50/60 Hz (CN, UE, UK)
Requires
L'unità deve essere ordinata con i blocchi
Aumenta la versatilità del laboratorio
I bagni a secco digitali/riscaldatori a blocchi Fisherbrand™ Isotemp aumentano la versatilità del laboratorio grazie a una vasta gamma di configurazioni con blocchi modulari intercambiabili per varie esigenze applicative. Per varie applicazioni, da quelle di base a quelle più avanzate, con una temperatura massima di 130° C, un timer e disponibili in formati da 1, 2 e 4 blocchi.
  • Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
  • Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
  • Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
  • La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
  • Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
  • L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
  • Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
  • Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
  • Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
Preparazione dei campioni, conservazione dell'enzima, reazioni enzima-substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel per elettroforesi e coagulazione del siero
Warranty
2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per maggiori dettagli consultare il rappresentante di zona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificazione/Conformità CE, cULus, RoHS
Tipo di unità di controllo PID
Materiale Powder-coated Steel
No. of Places 1 blocco
Tipo di spina CN, EU, UK
Umidità relativa ≤ 80%
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da + 5° a 130 ° C (temperatura ambiente a 25 ° C)
Tipo Dry Bath/Block
Fusibile 250V 2.5A
Heat Up Time ≤ 20 min. 30° fino a 130 °C
Include Bagno a secco, spine CN, EU e UK, sollevatore blocco
Precisione termica ≤ ± 0.5 °C
Uniformità termica ≤ ± 1 °C
Temporizzatore Da 0 a 99:59 min. o in continuo
Warranty 2 anni, sostituzione
Dimensioni (L x P x A) 11.3 x 7.9 x 3.9 in (288 x 200 x 100 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 11.3 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 288 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.9 in
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema imperiale) 6.39 libbre
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Requisiti elettrici 200-240V 50/60Hz (CN, UE, UK)
Tensione Da 200 a 240 V
Frequenza 50/60