Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 4100 H24
Codice prodotto. 11376661 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tipo:
Isotemp Heated Bath Circulator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11376661
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Includes external circulation plumbing fittings
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters
  • High temperature and low level cut-outs
  • Compact footprint maximizes bench space
  • Includes external circulation plumbing with 8-mm and 12-mm fittings and supply and return clamps
  • Work area cover included on all heated baths
  • High quality stainless steel baths
  • All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 14 to 24 L
Portata 17
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura 10°C to 100°C
Tipo Isotemp Heated Bath Circulator
Include External circulation plumbing fitting
Pressione max 310 mbar
Modello 4100 H24
Stabilità termica ±0.05°C
Dimensioni (L x P x A) 15.6 x 14.3 x 22.1 in. (39.6 x 36.3 x 56.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 36.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 22.1 in.
Altezza (sistema metrico) 56.1 cm
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz