Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™: Modello 5150 H7
Codice prodotto. 11356671 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tipo:
Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11356671
Includes
Include raccordi per tubi per circolazione esterna
Riscaldatori affidabili, a wattaggio elevato che offrono un rapido riscaldamento dei fluidi e garantiscono la compatibilità del fluido all'applicazione.
Il circuito HTC standard può essere selezionato dall'utente per garantire che le temperature di applicazione non superino i parametri del punto di regolazione
  • Interruttori per alte temperature e bassi livelli
  • L'ingombro compatto consente di risparmiare spazio sul banco
  • Include tubature per circolazione esterna con raccordi da 8 mm e 12 mm nonché morsetti di alimentazione e ritorno
  • Copertura dell'area di lavoro inclusa su tutti i bagni riscaldati
  • Bagni in acciaio inossidabile di elevata qualità
  • Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 to 7 L
Portata 17
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da 10° a 150°C
Tipo Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™
Include Raccordo idraulico per circolazione esterna
Pressione max 310
Modello 5150 H7
Stabilità termica Da 10 a 150°C
Lunghezza (sistema imperiale) 15.6 in
Lunghezza (sistema metrico) 39.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 14.3 in
Altezza (sistema metrico) 36.3 cm
Electrical Requirements 230 V/50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz