Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL PCR Plate
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
15 mL Tubes
2 mL Tubes
384-well Plate
5 mL Eppendorf Tubes
50 mL Tubes
Microplate
Conteggio pozzetti:
1
4
9
24
30
96
384
Product Type:
0.2mL PCR Plate Block with Lid
384-well Plate Block with Lid
Microplate Thermal Block with lid
Tube Block
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | 50 mL Tubes |
| Product Type | Tube Block |
| Profondità (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 9.9 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 3 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heating/shaking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shake Touch Shakers |
| Conteggio pozzetti | 4 |