Learn More
Fisherbrand™ Agitatore con piastra riscaldante Isotemp™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
UK/EU/CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Controllo preciso dell'agitazione, straordinaria sicurezza e ottime prestazioni in termini di temperatura per i protocolli di routine.
Advanced technology:
- Slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
- Temperature adjustable in 1 degree increments
- HOT TOP warning system designed to protect from accidental burns with prominent display when heating surface is above 50°C (122°F)
- Automatic over-temperature protection
- Top plate choices in ceramic or aluminum
- Raised display design protects electronics from spills
- Optional temperature probe and splash guard protection shield
- Variable sizes for different sample volumes
- Includes stir bar
- EU and UK plug
Certifications
cCSAus (100-120 V models), CE (230 V models)
Compliance
Conformità RoHS
Services
Tre anni
Specifications
Specifications
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Descrizione | Agitatore con piastre riscaldanti |
| Include | Stir Bar |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Size | 10.8 x 10.8 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 9.1 cm |
| Temperatura (sistema metrico) | 540 °C |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.6 in. |
| Show More |