Learn More
Fisherbrand™ Metric Conversion Calculator
Codice prodotto. 11774406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11774406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Backup battery and instructions
Change lab measurements to U.S. or metric in an instant
Provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions.
  • Converts length, area, volume, weight, liquid, energy and temperature
  • Performs English (Imperial) conversions and has all routine calculator functions
  • With 8-digit, 0.5 in. (1.3cm) high LCD, raised oversized keys and rubberized side grips for easy handling
  • Automatic flip-open LCD cover converts to a benchtop stand
Order Info
Dimensions: 3.75L x 3W x 0.5 in.H (9.5 x 7.6 x 1.3cm); Weight: 2 oz. (57g)
Specifica
Product Type Metric Conversion Calculator
Tipo di display LCD
Dimensioni display 0.5 in.
Tastierino Raised, oversized keys
Dimensioni (L x P) 3.75 x 3.0 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Peso (sistema imperiale) 2 oz.
Peso (sistema metrico) 56.6 g
Da utilizzare con (applicazione) All routine calculator functions
Include Backup battery and instructions