Learn More
Fisherbrand™ Model 120 Sonic Dismembrator
Codice prodotto. p-3974654 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
FB120
Requisiti elettrici:
220/230 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12337338
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Generator, converter, 1/8 in. probe, cables, wrench set
Sistema programmabile ideale per l'elaborazione di piccoli volumi di liquido. La sonda è disponibile in 3 diverse misure che consentono l'elaborazione di volumi compresi tra 0.2 e 50 ml.
Disintegratore a ultrasuoni per analisi efficaci e per la preparazione di campioni di piccole dimensioni. ™ Processes 0.2 to 50mL.
  • Processes 0.2 to 50mL
  • 120 watts
  • Programmable from 1 second to 10 hours
  • Protezione da sovraccarico
  • Pulse mode (1 second to 59 seconds)
  • Visualizzazione energia (watt e joule)
  • Gli accessori disponibili includono: 3 Probe sizes for individual samples, Eight tip horn for increased sample throughput, Cup Horn for indirect sonication
  • Convertitore leggero per operazioni palmari
Order Info
Supporto non incluso.
Warranty
Due anni
Specifica
Tensione 220 to 230V
Requisiti elettrici 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20kHz (Ultrasonic Frequency)
Wattage 120W
Intervallo volume (sistema metrico) 0.2 to 50 mL
Dimensioni (L x P x A) 13.5 x 8 x 6 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 pollici
Altezza (sistema metrico) 15.24cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 34.29cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20.32cm
Da utilizzare con (applicazione) Cell disruption, protein extraction, DNA shearing/ChIP assay
Include Generator, converter, 1/8 in. probe, power cable, wrench set. Nota: Stand and Clamp shown in picture not included
Modello FB120
Temporizzatore 1 sec. to 10 hrs.