Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Test Tube Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni provetta:
12 mm
13 mm
25 mm
100 mL
Colore:
Blue
Gray
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for test tubes
Specifica
Specifica
| Capacità | Tubes |
| Dimensioni provetta | 25 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher Scientific MultiTube Vortexer |
| N. di posizioni | 28 |