Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Requires 275mL liquid volume for submersion.
Marca: Fisherbrand™ 11555P
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Requires 275mL liquid volume for submersion.
- Utilizzare un cilindro 08-530K, disponibile separatamente
- Contrassegnati in via permanente con numeri di serie individuali
- La precisione soddisfa o supera i requisiti ASTM E 100
- Calibrati in conformità con i requisiti ASTM E 126
- Con divisioni da 0.001
- Utilizzare un cilindro 08-530E, disponibile separatamente
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
0.0005 | |
345 mm | |
Soda Lime Glass | |
1.420 to 1.490 |
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | |
350mL Borosilicate Glass cylinder | |
Specific Gravity Measurement | |
275 mL |