missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm

Codice prodotto. 11772273 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.640 to 0.710
0.700 to 0.770
0.760 to 0.830
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.94 - 1.01
1 - 1.07
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.240 to 1.310
1.300 to 1.370
1.360 to 1.430
1.420 to 1.490
1.48 to 1.55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11772273

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Requires 275mL liquid volume for submersion.

  • Use Cylinder 08-530K, available separately
  • Permanently marked with individual serial numbers
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
  • Calibrated according to ASTM E 126 specifications
  • With divisions of 0.001
  • Use Cylinder 08-530E, available separately

Order Info

È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.

Certifications

Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 350mL Borosilicate Glass cylinder
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 1.120 to 1.190
Volume (sistema metrico) 275 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato