Learn More
Fisherbrand™ Replacement Converter for Model 505 and 705 Sonic Dismembrator
Replacement 20kHz Converter for Model 505/705 Sonic Dismembrator
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.91000kg
Codice prodotto. 12941191
  • 1655.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20kHz Converter
  • For use with Model 505 and 705 Sonic Dismembrator
Specifica
Specifica
Replacement Converter
20 kHz Converter
Model 505 and 705 sonic dismembrator
1 Ea.