Learn More
Fisherbrand™ Calcolatrice solare da tavolo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Calcolatrice da tavolo - 12 cifre
Calcolatrice da tavolo - 8 cifre
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Pannelli solari integrati e istruzioni
Solar-powered unit can be read in any light
- Performs chain calculations
- Oversized keys with 8-digit, 1.9 cm (0.75 in.) LCD display, angled to eliminate reflected glare
- Tough ABS plastic case is ideal for rough lab use
- Feet protect the unit from spills
- Dimensions: 16.5 x 11.4 x 0.9 cm (6.5L x 4.5W x 0.18 in.H)
- Weight: 0.113kg (4 oz.)
Specifica
Specifica
| Product Type | Calcolatrice da tavolo - 8 cifre |
| Tipo di display | Digitale |
| Dimensioni display | 0.75 in. |
| Tastierino | Tasti grandi |
| Modello | 8-Digit display |
| Dimensioni (L x P) | 6.5 x 0.18 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.18 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 0.9 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Vedi altri risultati |