Learn More
Fisherbrand™ Stackable Microplate Holder for Microplate Vortex Mixers
For use with Microplate Vortex Mixers.02-216-108 and 02-216-109
Marca:  Fisherbrand™ 80863035
Codice prodotto. 15599014
  • 120.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • To maximize capacity of Heavy-Duty Vortex Mixer to eight microplates by stacking the tray on top of four plate holder
Specifica
Specifica
Stackable microplate holder
Microplate vortex mixers 02-216-108 and 02-216-109
8