Learn More
Fisherbrand™ Supporto per disintegratore a ultrasuoni modello 50 e 120
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dismembratore sonico modello 50 e 120
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Supporto |
| Altezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dismembratore sonico modello 50 e 120 |
| Include | Supporto per convertitore |