Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holders for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixer.
36.10€ - 37.40€
Specifica
Product Type | Test Tube Holder |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heavy-duty vortex mixer |
Include | Foam insert |
Richiede | Universal holder |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15599024
|
Fisherbrand™
80863051 |
12 to 13 mm | 34 |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15509034
|
Fisherbrand™
80863052 |
15 to 18 mm | 20 |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15519034
|
Fisherbrand™
80863054 |
19 to 21mm | 18 |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15529034
|
Fisherbrand™
80863055 |
22 to 25 mm | 13 |
36.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15539034
|
Fisherbrand™
80863056 |
26 to 29 mm | 4 |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Holds a wide range of test tube numbers and diameters
- Requires Universal Holder
Specifica
Test Tube Holder | |
Heavy-duty vortex mixer | |
Foam insert | |
Universal holder |