Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Orologio timer con clip magnetica
Visualizzazione allarme per conto alla rovescia/cronometro (conteggio incrementale) e ora del giorno. Il timer LCD con contatore Fisher Scientific Nano ™Traceable™ comprende funzioni di memoria per usi ripetitivi, cifre grandi di facile lettura, clip, supporto e fissaggio magnetico sul retro.
Marca: Fisherbrand™ 98769-63
Includes: Two Year battery, clip, stand, magnet on back
Descrizione
- Two timing channels, each with 23 hours, 59 minutes, 59 seconds capacity
- Clock works on AM/PM or 24-hour format
- 60-second loud alarm
- Memory feature for repetitive use
- Large, easy-to-read digits
- Clip, stand and magnet on back
Order Info
Dimensions: 2.5L x 2W x 0.88 in. H (6.4 x 5.1 x 2.2cm).
Specifica
Orologio timer | |
Allarme con volume alto per 60 sec. | |
2.5 x 2 x 0.88 pollici (6.35 x 5.08 x 2.23 cm) | |
6.35 cm | |
5.08 cm | |
2.23 cm | |
0.09 kg |
23 ore 59 min. 59 sec. | |
Digitale | |
2,5 in. | |
2 in. | |
0,88 in. | |
0.2 lb. | |
Batteria con durata di due anni, clip, supporto, retro magnetico |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Traceable™ Orologio timer con clip magnetica > Two timing channels; 23 hrs., 59 min., 59 sec.; 60 sec. Loud alarm