Learn More
Fisherbrand™ Disposable Base Molds
For use in the preparation of pathology specimens
23.63€
Specifica
Product Type | Base Mold |
---|---|
Materiale | Plastic |
Profondità (sistema metrico) | 0.5 cm |
Profondità (sistema imperiale) | 0.19 in. |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
18405902
|
Fisherbrand™
22-363-554 |
2.4 cm | 2.4 cm |
23.63€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For use in the preparation of pathology specimens
- Available in common base mold sizes; can be used with the same styles and types of cassettes and embedding rings
- Molds are made from specially formulated plastic, offering excellent thermal exchange
- A smooth interior finish and round corners facilitate specimen removal
Specifica
Base Mold | |
0.5 cm | |
Single-use | |
500/Pk. |
Plastic | |
0.19 in. | |
Can be use with same styles and types of cassettes and embedding rings and provides offering excellent thermal exchange |