Learn More
Fisherbrand™ Cronometro Traceable™ con 60 memorizzazioni
Codice prodotto. 11522803 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Cronometro, batteria all’ossido di argento durata 2 anni, cordino
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11522803
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Stopwatch, lanyard
Con funzioni ripetitive per la temporizzazione degli allarmi nel conto alla rovescia. Il cronometro con 60 memorizzazioni Fisher Scientific Traceable presenta un display a tre righe che mostra simultaneamente il tempo di funzionamento, il tempo parziale cumulativo e il tempo parziale intermedio.
Provides repeat functions of countdown alarm timing. Fisher Scientific™ Traceable 60-Memory Stopwatch has three-line display which simultaneously shows running time, cumulative split, and interval split. Sixty memories recall all splits, display sample numbers 1-60, and show interval split, longest, shortest, and average times.
Set it to count down at any time from 10 hours to 1 second. When zero is reached, the timer alarms and begins to count down again from the programmed time. Repeat cycle continues automatically until stopped. 
  • Provides stopwatch functions of single action, time-in/-out, continuous timing, cumulative split, interval split, 60 memories, and programmable timing
  • As a chronograph, the stopwatch displays time of day, date, and day of the week; also has time-of-day alarm
  • Timing range is 9 hours, 59 minutes, 59 seconds, 99 hundredths
  • Resolution: 1 second
  • Accuracy: to 0.001%
  • Size: 5.4 x 6.7 x 1.9 cm (2.125 x 2.625 x 0.75 in.)
  • Weight: 2 oz.
Order Info
Batteria di ricambio: codice catalogo 02-440-1A
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Product Type Cronometro con 60 memorizzazioni
Intervallo di tempo 10 ore
Alarms Audible
Accuracy 1e-005
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Tipo di batteria 2 year Silver Oxide
Dimensioni (L x P x A) 2.12 x 2.62 x .75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.12 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Peso (sistema imperiale) 2 once
Peso (sistema metrico) 0.056 kg
Include Cronometro, batteria all’ossido di argento durata 2 anni, cordino
Da utilizzare con (applicazione) Fornisce funzioni ripetitive per la temporizzazione degli allarmi nel conto alla rovescia
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST