Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™ con sensori corti: Da -50° a +70°C (da -58° a +158°F)
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi.
Marca: Fisherbrand™ 4047
Descrizione
Visione delle temperature ambiente e della sonda a una distanza di 25 piedi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi. Scelta di modelli con diverse funzioni, tra cui la funzione MAX/MIN per registrare la temperatura massima e minima in un determinato periodo di tempo, allarmi visivi e acustici e visualizzazioni multiple delle temperature registrate.
- Select the correct temperature to use in water baths, refrigerators, incubators and tanks
†Sensore ambiente
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
2.25 x 3.25 x 2.25 pollici (5.7 x 8.2 x 5.71 cm) | |
2,25 in. | |
Sensore, batteria alcalina AAA, supporto pieghevole, montaggio a parete e nastro di fissaggio con Velcro™ | |
0,8 in. | |
305 cm | |
0,1 °C | |
70.8 g | |
Termometro digitale con sensore corto: Doppia scala | |
158°F | |
-58°F | |
Da -58 ° a +158 °F | |
±1 °C | |
8.2 cm |
0,18 in. | |
Monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi in serbatoi, congelatori, bagnomaria, incubatori e refrigeratori | |
5.71 cm | |
10 piedi | |
5.7 cm | |
2.03 cm | |
2,5 once | |
3,25 in. | |
2,25 in. | |
70°C | |
-50°C | |
Da -50° a +70 °C | |
Digital LCD |