Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale Traceable™ con sensori corti: Da -50° a +70°C (da -58° a +158°F)
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi.
Marca: Fisherbrand™ 4126
Descrizione
Visione delle temperature ambiente e della sonda a una distanza di 25 piedi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ sono ideali per il monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi. Scelta di modelli con diverse funzioni, tra cui la funzione MAX/MIN per registrare la temperatura massima e minima in un determinato periodo di tempo, allarmi visivi e acustici e visualizzazioni multiple delle temperature registrate.
- Select the correct temperature to use in water baths, refrigerators, incubators and tanks
†Sensore ambiente
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Misurazione della temperatura di soluzioni, bagnomaria, refrigeratori, incubatori e serbatoi | |
2.5 cm | |
10 piedi | |
10,8 cm | |
0.45 cm | |
1° | |
113 g | |
Termometro digitale con sensore corto: Doppia scala | |
122°F | |
23°F | |
Da 23 ° a 122 °F | |
±1 °C | |
10.1 cm |
4.25 x 4 x 1 pollici (10.8 x 10.1 x 2.5 cm) | |
1 in. | |
Certificato Traceable, batteria AAA, supporto pieghevole, asola per montaggio a parete e Velcro™ per il fissaggio a qualsiasi superficie | |
0,18 in. | |
304,8 cm | |
Plastica ABS | |
4 once | |
4 in. | |
4,25 in. | |
50°C | |
-5°C | |
Da -5 ° a +50 °C | |
Digital LCD |